Extraction solvent stock solution #2 (2 components)
Fournisseur: Restek
31680
REST31680EA 112 EUR InStock
REST31680
Extraction solvent stock solution #2 (2 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This extraction solvent stock solution contains: n-decane (C10) (20 µl/l), n-tetracontane (C40) (20 mg/l).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité