C50 in toluene
Fournisseur: Restek
31685
REST31685EA 52.5 EUR InStock
REST31685
C50 in toluene
Étalons Étalons organiques
It has a shelf life 6 to 84 months.
  • Meets CCME 2001 petroleum hydrocarbons in soil method-Tier 1
  • Primary reference calibration standards for quantification of four fractions
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité