8270 Matrix Spike Mix (76 components)
Fournisseur: Restek
31687 31687.15 33073
REST31687EA 274 EUR InStock
REST31687 REST31687.15 REST33073
8270 Matrix Spike Mix (76 components)
Étalons Étalons organiques
The analysis of semivolatile organic pollutants in solid waste, soil, water, and air matrices using gas chromatography - mass spectrometry (GC - MS).
1,2-diphenylhydrazine decomposes to azobenzene (mix component) in the injector. N-nitrosodiphenylamine decomposes to diphenylamine (mix component) in the injector.
Certifications: EPA standards.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité