SV system performance check mix (4 components)
31689
REST31689
SV system performance check mix (4 components)
Étalons Étalons organiques
This SV system performance check mix consist of four components: 2,4-Dinitrophenol, Hexachlorocyclopentadiene, 4-Nitrophenol and N-Nitroso-di-n-propylamine.
Shelf life 6 to 24 months.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité