Standards for LC performance, test mix, CRM
Fournisseur: Restek
31699
REST31699EA 67.7 EUR InStock
REST31699
Standards for LC performance, test mix, CRM
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Highly effective for characterising LC column parameters and tested against the NIST 870 standard.
  • Mixture of 5 components in methanol
  • Simple, easy, reliable approach to quality control (QC) evaluations or column classification
  • Monitor column performance over time
The test mix contains: amitriptyline hydrochloride (549-18-8) 2,800 µg/ml; ethylbenzene (100-41-4) 1,700 µg/ml; quinizarin (81-64-1) 94 µg/ml; toluene (108-88-3) 1,400 µg/ml; uracil (66-22-8) 28 µg/ml.
Certifications: Meets CRM, ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité