Étalons et mélanges d'essai pour la chromatographie en phase liquide
Fournisseur: Restek
31805 31800 31801 31802 31803 31804
REST31805EA 168 EUR InStock
REST31805 REST31800 REST31801 REST31802 REST31803 REST31804
Étalons et mélanges d'essai pour la chromatographie en phase liquide
Étalons Étalons de chromatographie gazeuse
Les réponses linéaires des détecteurs aux variations de concentration sont une partie importante de la qualification opérationnelle (OQ) des instruments LC. Un kit de cinq solutions aqueuses de caféine peut être utilisé pour générer des graphiques simples de la réponse UV en fonction de la concentration.
  • Vérification simple de la capacité d'un détecteur à produire une réponse linéaire à des concentrations variées.
  • Convient à une indication claire de la gamme linéaire
Certifications: Les matériaux de référence certifiés (CRM) fabriqués et testés QC dans des laboratoires accrédités ISO sont conformes aux exigences ISO.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité