Aldehyde-ketone-DNPH TO-11A calibration mix (15 components)
Fournisseur: Restek
31808
REST31808EA 128 EUR InStock
REST31808
Aldehyde-ketone-DNPH TO-11A calibration mix (15 components)
Étalons Étalons organiques
This consists of acetaldehyde-DNPH; acetone-DNPH; acrolein-DNPH; benzaldehyde-DNPH; n-butyraldehyde-DNPH; crotonaldehyde-DNPH; 2,5-dimethylbenzaldehyde-DNPH; formaldehyde-DNPH; hexaldehyde-DNPH; isovaleraldehyde-DNPH; propionaldehyde-DNPH; m-tolualdehyde-DNPH; o-Tolualdehyde-DNPH; p-tolualdehyde-DNPH and aleraldehyde-DNPH.
Attention: *The reported concentrations reflect the amount of aldehyde or ketone in the mixture. The concentration of derivatized aldehyde or ketone is not reported.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité