OLC 03.2 SVOA deuterated monitoring compounds (DMC) (16 components)
Fournisseur: Restek
31810
REST31810EA 465 EUR InStock
REST31810
OLC 03.2 SVOA deuterated monitoring compounds (DMC) (16 components)
Étalons Étalons organiques
This OLC 03.2 is an analytical method for the detection of low-concentration volatile, semivolatile, and pesticide/Aroclor organics in aqueous samples using deuterated monitoring compounds (DMCs) as sample-by-sample accuracy indicators.
It contains 16 components include: Acenaphthylene-d8, Anthracene-d10, Benzo(a)pyrene-d12, Bis-(2-chloroethyl)ether-d8, 4-Chloroaniline-d4, 2-Chlorophenol-d4, 2,4-Dichlorophenol-d3, Dimethylphthalate-d6, 4,6-Dinitro-2-methylphenol-d2, Fluorene-d10, 4-Methylphenol-d8, Nitrobenzene-d5, 2-Nitrophenol-d4, 4-Nitrophenol-d4, Phenol-d5 and Pyrene-d10.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité