Antifoam agent for purge-and-trap samples
Fournisseur: Restek
31822
REST31822EA 50.5 EUR InStock
REST31822
Antifoam agent for purge-and-trap samples
Étalons Étalons organiques
Foam generated as purge gas passes through a sample can enter the analytical trap and possibly the GC column. This silica-containing antifoam agent is effective over a wide pH range and will not conflict with chromatography of target analytes.
  • Efficiently controls foam
  • No hazardous materials, no components that are target analytes
  • Effective at less than 0,1% of sample volume
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité