Method 525.2 internal standard mix
Fournisseur: Restek
31825
REST31825EA 60.6 EUR InStock
REST31825
Method 525.2 internal standard mix
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
This mix contains 3 components: acenaphthene-d10, chrysene-d12 and phenanthrene-d10.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité