Method 525.2 GC-MS performance check mix, (3 components)
Fournisseur: Restek
31827
REST31827EA 62.6 EUR InStock
REST31827
Method 525.2 GC-MS performance check mix, (3 components)
Étalons Étalons organiques
This consists of 4,4'-DDT, DFTPP (decafl uorotriphenylphosphine) and endrin.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité