Extraction retention time standard, (4 components)
Fournisseur: Restek
31830
REST31830EA 61.6 EUR InStock
REST31830
Extraction retention time standard, (4 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This contains n-hexane (C6), n-decane (C10), n-docosane (C22) and n-dotriacontane (C32).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité