DRO/ORO calibration standard
Fournisseur: Restek
31831
REST31831EA 77.7 EUR InStock
REST31831
DRO/ORO calibration standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This consists of 10W30 motor oil:diesel fuel #2 (1:1 blend).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité