DRO/ORO range calibration standard, (12 components)
Fournisseur: Restek
31832
REST31832EA 77.7 EUR InStock
REST31832
DRO/ORO range calibration standard, (12 components)
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This consists of n-decane (C10), n-dodecane (C12), n-tetradecane (C14), n-hexadecane (C16), n-octadecane (C18), n-eicosane (C20) ,n-docosane (C22) , n-tetracosane (C24), n-hexacosane (C26), n-octacosane (C28), n-triacontane (C30) and n-dotriacontane (C32).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité