Creosote oil standard
Fournisseur: Restek
31838
REST31838EA 77.7 EUR InStock
REST31838
Creosote oil standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This is for total petroleum hydrocarbon pattern recognition of creosote oil.
Creosote oil, a widely used wood preservative produced by distilling coal tar, contains chemicals that are classified as carcinogens (benzo(a)pyrene).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité