Hydraulic oil standard
Fournisseur: Restek
31839
REST31839EA 77.7 EUR InStock
REST31839
Hydraulic oil standard
Étalons Étalons pour l'industrie pétrolière
This is for total petroleum hydrocarbon pattern recognition of hydraulic oil.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité