8061A Surrogate standard (3 components)
Fournisseur: Restek
31848
REST31848EA 62.3 EUR InStock
REST31848
8061A Surrogate standard (3 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
The standard consists of dibenzyl phthalate, diphenyl isophthalate and diphenyl phthalate.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité