8270 Mega mix standard
Fournisseur: Restek
31850
REST31850EA 239 EUR InStock
REST31850
8270 Mega mix standard
Étalons Étalons organiques
8270 Mega mix standard contains 76 components.
  • Fewest mixtures needed for calibration and matrix spikes
  • Mixtures formulated for maximum stability
  • Contains most routinely analyzed compounds
1,2-diphenylhydrazine decomposes to azobenzene (mix component) in the injector.
N-nitrosodiphenylamine decomposes to diphenylamine (mix component) in the injector.
Certifications: EPA
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité