n-Tétracontane
Fournisseur: Restek
31859
REST31859EA 47.5 EUR InStock
REST31859
n-Tétracontane
n-Tétracontane
Formule: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Point de fusion: 82…83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015267
Numéro CAS: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité