Propylene glycol standard mix, 3 components
Fournisseur: Restek
31892
REST31892EA 72.7 EUR InStock
REST31892
Propylene glycol standard mix, 3 components
Étalons Étalons organiques
This mix consists of three components.
Components: Diethylene glycol (0,5 mg/ml), ethylene glycol (0,5 mg/ml) and propylene glycol (20 mg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité