Haloacetic acid mix
(9 components)
Fournisseur: Restek
31896
REST31896EA 180 EUR InStock
REST31896
Haloacetic acid mix
(9 components)
Étalons Étalons organiques
This consists of bromochloroacetic acid, bromodichloroacetic acid, chlorodibromoacetic acid, dibromoacetic acid, dichloroacetic acid, monobromoacetic acid, monochloroacetic acid, tribromoacetic acid and trichloroacetic acid.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité