608 calibration mix (16 components)
Fournisseur: Restek
32022
REST32022EA 87.8 EUR InStock
REST32022
608 calibration mix (16 components)
Étalons Étalons organiques
This mix contains 16 components.
Components are Aldrin, α-BHC, β-BHC, δ-BHC, γ-BHC (Lindane), 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulphan I, endosulphan II, endosulphan sulphate, endrin, endrin aldehyde, heptachlor, heptachlor epoxide (isomer B).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité