L/C pesticide lab control sample (7 components)
Fournisseur: Restek
32040
REST32040EA 69.6 EUR InStock
REST32040
L/C pesticide lab control sample (7 components)
Étalons Étalons organiques
This sample contains seven components.
Components are γ-BHC (Lindane) (10 μg/ml), trans-Chlordane (10 μg/ml), 4,4'-DDE (20 μg/ml), dieldrin (20 μg/ml), endosulphan sulphate (20 μg/ml), endrin (20 μg/ml), heptachlor epoxide (isomer B) (10 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité