Herbicide mix #1 (7 components), free acid form
Fournisseur: Restek
32054
REST32054EA 77.7 EUR InStock
REST32054
Herbicide mix #1 (7 components), free acid form
Étalons Étalons organiques
This mix contains seven components.
Components are 2,4-D, 2,4-DB, 2,4,5-T, 2,4,5-TP, dicamba, dichlorprop, dinoseb.
Contains: 2,4-D (94-75-7); 2,4-DB (94-82-6); 2,4,5-T (93-76-5); 2,4,5-TP (Silvex) (93-72-1); Dicamba (1918-00-9); Dichlorprop (120-36-5); Dinoseb (88-85-7)
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité