Herbicide mix #3 (2 components), free acid form
Fournisseur: Restek
32058
REST32058EA 172 EUR InStock
REST32058
Herbicide mix #3 (2 components), free acid form
Étalons Étalons organiques
This mix contains two components.
Components are MCPA, MCPP (mecoprop).
Contains: MCPA (94-74-6); MCPP (Mecoprop) (93-65-2)
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité