Herbicide mix #3 (2 components), derivatised form
Fournisseur: Restek
32059
REST32059EA 253 EUR InStock
REST32059
Herbicide mix #3 (2 components), derivatised form
Étalons Étalons organiques
This mix contains two components.
Components are MCPA methyl ester, MCPP (mecoprop) methyl ester.
Contains: MCPA methyl ester (2436-73-9); MCPP (Mecoprop) methyl ester (2786-19-8)
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité