Herbicide mix #4 (8 components), free acid form
Fournisseur: Restek
32061
REST32061EA 67.7 EUR InStock
REST32061
Herbicide mix #4 (8 components), free acid form
Étalons Étalons organiques
This mix contains eight components.
Components are acifluorfen, bentazon, chloramben, DCPA diacid (tetrachloroterephthalic acid), 3,5-dichlorobenzoic acid, 4-nitrophenol, pentachlorophenol, picloram.
Contains: Acifluorfen (50594-66-6); Bentazon (25057-89-0); Chloramben (133-90-4); DCPA diacid (tetrachloroterephthalic acid) (2136-79-0); 3,5-Dichlorobenzoic acid (51-36-5); 4-Nitrophenol (100-02-7); Pentachlorophenol (87-86-5); Picloram (1918-02-1)
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité