Herbicide lab performance check mix (5 components)
Fournisseur: Restek
32063
REST32063EA 67.7 EUR InStock
REST32063
Herbicide lab performance check mix (5 components)
Étalons Étalons organiques
This mix contains five components.
Components are dinoseb methyl ether (4 μg/ml), DCAA methyl ester (500 μg/ml), 4,4'-dibromooctafluorobiphenyl (250 μg/ml), 3,5-dichlorobenzoic acid methyl ester (600 µg/ml), 4-nitroanisole (1600 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité