Pesticide performance evaluation mix with surrogates (8 components)
Fournisseur: Restek
32074
REST32074EA 67.7 EUR InStock
REST32074
Pesticide performance evaluation mix with surrogates (8 components)
Étalons Étalons organiques
This mix contains eight components.
Components are α-BHC (1 μg/ml), β-BHC (1 μg/ml), γ-BHC (1 μg/ml), 4,4'-DDT (10 μg/ml), decachlorobiphenyl (SS) (2 μg/ml), endrin (5 μg/ml), methoxychlor (25 μg/ml), 2,4,5,6-tetrachloro-m-xylene (2 μg/ml).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité