PCB kit #1
Fournisseur: Restek
32089
REST32089EA 364 EUR InStock
REST32089
PCB kit #1
Étalons Étalons organiques
This kit contains Aroclor 1016, Aroclor 1221, Aroclor 1232, Aroclor 1242, Aroclor 1248, Aroclor 1254, Aroclor 1260.
  • Aroclor standards may exhibit lot-to-lot variation
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité