508.1 GC degradation check mix (2 components)
Fournisseur: Restek
32093
REST32093EA 56.6 EUR InStock
REST32093
508.1 GC degradation check mix (2 components)
Étalons Étalons organiques
Conatains two components, those are 4,4'-DDT and endrin.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité