508.1 calibration mix #1 (17 components)
Fournisseur: Restek
32094
REST32094EA 124 EUR InStock
REST32094
508.1 calibration mix #1 (17 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of 17 components, those are aldrin, α-bhc, β-bhc, δ-bhc, γ-bhc , 4,4'-ddd, 4,4'-dde, 4,4'-ddt, dieldrin, endosulfan i, endosulfan ii, endosulfan sulfate, endrin, endrin aldehyde, heptachlor, heptachlor epoxide and methoxychlor.
17 components
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité