508.1 calibration mix #2 (11 components)
Fournisseur: Restek
32095
REST32095EA 124 EUR InStock
REST32095
508.1 calibration mix #2 (11 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of 11 components, those are chlorobenzilate, cis-chlordane, trans-chlordane, chloroneb, dcpa methyl ester , etridiazole, hexachlorobenzene, cis-permethrin*, trans-permethrin*, propachlor and trifluralin.
11 components, Contains 500 µg/ml total permethrin.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Informations de commande: Exact content of each isomer is listed on certificate of analysis.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité