508.1 calibration mix #3 (8 components)
Fournisseur: Restek
32096
REST32096EA 85.8 EUR InStock
REST32096
508.1 calibration mix #3 (8 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of eight components, those are alachlor, atrazine, chlorothalonil, cyanazine , hexachlorocyclopentadiene, metolachlor, metribuzin and simazine.
8 components
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité