508.1 Pesticide kit
Fournisseur: Restek
32097
REST32097EA 444 EUR InStock
REST32097
508.1 Pesticide kit
Étalons Étalons organiques
This kit contains 1 ml of 508 performance check mix, 508.1 internal standard mix, 508.1 surrogate mix, GC degradation check mix, calibration mix #1, calibration mix #2 and calibration mix #3.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité