Carbamate pesticide calibration mixture
Fournisseur: Restek
32273
REST32273EA 86.2 EUR InStock
REST32273
Carbamate pesticide calibration mixture
Étalons Étalons organiques
US EPA 531.1 method for carbamate pesticide calibration
This calibration mixture consists 1 ml of aldicarb, aldicarb sulfone, aldicarb sulfoxide, carbaryl (Sevin), carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, methiocarb, methomyl, oxamyl, propoxur (Baygon).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfy your ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité