531.1 Performance Check Mix
Fournisseur: Restek
32275
REST32275EA 83.8 EUR InStock
REST32275
531.1 Performance Check Mix
Étalons Étalons organiques
US EPA 531.1 check mix
This mix contains four components.
Components: Aldicarb sulphoxide (100 µg/ml), BDMC (10 µg/ml), 3-hydroxycarbofuran (2 µg/ml), Methiocarb (20 µg/ml).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité