PCB congener standard #1
Fournisseur: Restek
32290
REST32290EA 74.7 EUR InStock
REST32290
PCB congener standard #1
Étalons Étalons organiques
Contains 6 components: 2,4,4'-trichlorobiphenyl (BZ #28), 2,2',5,5'-tetrachlorobiphenyl (BZ #52), 2,2',4,5,5'-pentachlorobiphenyl (BZ #101), 2,2',3,4,4',5'-hexachlorobiphenyl (BZ #138), 2,2',4,4',5,5'-hexachlorobiphenyl (BZ #153), 2,2',3,4,4',5,5'-heptachlorobiphenyl (BZ #180).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité