Organochlorine pesticide mix AB #1 (20 components)
Fournisseur: Restek
32291
REST32291EA 108 EUR InStock
REST32291
Organochlorine pesticide mix AB #1 (20 components)
Étalons Étalons organiques
This mix contains 20 components.
Components are aldrin, α-BHC, β-BHC, δ-BHC, γ-BHC, cis-chlordane, trans-chlordane, 4,4'-DDD, 4,4'-DDE, 4,4'-DDT, dieldrin, endosulphan I, endosulphan II, endosulphan sulphate, endrin, endrin aldehyde, endrin ketone, heptachlor, heptachlor epoxide (isomer B), methoxychlor.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité