Organochlorine pesticide mix C #1 (6 components)
Fournisseur: Restek
32296
REST32296EA 86.3 EUR InStock
REST32296
Organochlorine pesticide mix C #1 (6 components)
Étalons Étalons organiques
Contains six components, those are chlorobenzilate, diallate, 1,2-dibromo-3-chloropropane, hexachlorobenzene, hexachlorocyclopentadiene and isodrin.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité