Pesticide standard mix A (9 components)
Fournisseur: Restek
32297
REST32297EA 74.8 EUR InStock
REST32297
Pesticide standard mix A (9 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of nine components, those are α-bhc, γ-bhc, 4,4'-ddd, 4,4'-ddt, dieldrin, endosulfan i, endrin, heptachlor and methoxychlor.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité