Pesticide standard mix B (11 components)
Fournisseur: Restek
32298
REST32298EA 72.7 EUR InStock
REST32298
Pesticide standard mix B (11 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of 11 components, those are aldrin, β-bhc, δ-bhc, cis-chlordane, trans-chlordane, 4,4'-dde, endosulfan ii, endosulfan sulfate, endrin aldehyde, endrin ketone and heptachlor epoxide.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité