Environmental standard, minnesota Ag list 1 pesticides mix A (16 components)
Fournisseur: Restek
32406
REST32406EA 152 EUR InStock
REST32406
Environmental standard, minnesota Ag list 1 pesticides mix A (16 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Acetochlor, alachlor, atrazine, cyanazine (bladex), desethylatrazine, desisopropylatrazine, dimethenamid, ethalfluralin, metolachlor, metribuzin, pendimethalin, prometon, propachlor, propazine, simazine, trifluralin.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité