Environmental standard, minnesota Ag list 1 pesticides mix B (6 components)
Fournisseur: Restek
32407
REST32407EA 74.7 EUR InStock
REST32407
Environmental standard, minnesota Ag list 1 pesticides mix B (6 components)
Étalons Étalons pour l'analyse environnementale
Contains: Chlorpyrifos, EPTC, fonofos, phorate, terbufos, triallate.
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité