Organophosphorus pesticide mix, 8270 (9 components)
Fournisseur: Restek
32419
REST32419EA 194 EUR InStock
REST32419
Organophosphorus pesticide mix, 8270 (9 components)
Étalons Étalons organiques
This mix contains 9 components.
Components are dimethoate, disulfoton, famphur, methyl parathion, O,O,O-triethyl phosphorothioate, parathion, phorate, sulphotepp, zinophos (thionazine).
Certifications: Certified reference materials (CRMs) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité