Method 525.2 nitrogen/phosphorus pesticide mix #2 (6 components)
Fournisseur: Restek
32423
REST32423EA 136 EUR InStock
REST32423
Method 525.2 nitrogen/phosphorus pesticide mix #2 (6 components)
Étalons Étalons organiques
Contains six components, those are carboxin, diazinon, disulfoton, fenamiphos, merphos and terbufos.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité