Chlorinated acid herbicide mix (2 components)
Fournisseur: Restek
32429
REST32429EA 62.3 EUR InStock
REST32429
Chlorinated acid herbicide mix (2 components)
Étalons Étalons organiques
Contains two components, those are 2,4-dichlorophenoxyacetic acid and 2,4,5-TP.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité