Chlorinated acids by LC, mix B (8 components)
Fournisseur: Restek
32430
REST32430EA 128 EUR InStock
REST32430
Chlorinated acids by LC, mix B (8 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of eight components, those are 2,4-db, 3,5-dichlorobenzoic acid, dinoseb, MCPA, MCPP, 4-nitrophenol, pentachlorophenol and 2,4,5-t.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité