Chlorinated acids by LC, mix A (8 components)
Fournisseur: Restek
32431
REST32431EA 126 EUR InStock
REST32431
Chlorinated acids by LC, mix A (8 components)
Étalons Étalons organiques
Consists of eight components, those are acifluorfen, bentazon, chloramben, 2,4-d, dicamba, dichlorprop, picloram and 2,4,5-tp.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité