Phenylurea pesticide mixture (8 components)
Fournisseur: Restek
32434
REST32434EA 112 EUR InStock
REST32434
Phenylurea pesticide mixture (8 components)
Étalons Étalons organiques
Contains eight components, those are diflubenzuron, diuron, fluometuron, linuron, propanil, siduron, tebuthiuron and thidiazuron.
Certifications: Certified reference material (CRM) manufactured and QC-tested in ISO-accredited labs satisfies ISO requirements.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité